Learn More
2,2,2-Triphenylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30012137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012137 1 g 1 Gramm
30010192 500 mg 500 Milligramm
30007273 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012137 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8956951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 595-91-5
Summenformel C20 H16 O2
Molekulargewicht (g/mol) 288.34
Synonym Triphenylacetic acid, Benzeneacetic acid, α,α-diphenyl-, Acetic acid, triphenyl- (6CI,7CI,8CI), α,α-Diphenylbenzeneacetic acid, 2,2,2-Triphenylacetic acid, NSC 61, Triphenylacetic acid, Triphenylmethanecarboxylic acid, GI 179710X
IUPAC-Name 2,2,2-Triphenylessigsäure
SMILES OC(=O)C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylacetic Acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H16O2/c21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,(H,21,22)
Formelmasse 288.115