Learn More
2,2,2-Trimethylacetamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473714
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473714 250 g 250 Gramm
11453714 10 g 10 Gramm
11463714 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473714 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11319.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 754-10-9 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 754-10-9
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
MDL-Nummer MFCD00008011
InChI-Schlüssel XIPFMBOWZXULIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12957
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropanamid
SMILES CC(C)(C)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trimethylacetamide
Schmelzpunkt 153°C to 157°C
Siedepunkt 212°C
Strukturformel (CH3)3CCONH2
Menge 250 g
Beilstein 1742147
Synonym pivalamide, trimethylacetamide, 2,2,2-trimethylacetamide, propanamide, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylpropionamide, 2,2-dimethyl-propionamide, unii-fes86mr7zi, fes86mr7zi, propanamide,2,2-dimethyl, trimethylacetarnide
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) ≥98%