Learn More
2,2,2-Trifluorethylhydrazin, 70 gew. % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10085153
Verfügbar ab: 28-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2,2-Trifluorethylhydrazin, 70 gew. % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10085153 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10085153
Marke: Thermo Scientific Acros 365760250
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 5042-30-8 | C2H5F3N2 | 114.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5042-30-8, 7732-18-5
Summenformel C2H5F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.07
MDL-Nummer MFCD00007622
InChI-Schlüssel OPMFFAOEPFATTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyl hydrazine, 2,2,2-trifluoroethylhydrazine, 70 % in aqueous solution, 2,2,2-trifluoroethyl hydrazine in water, sntljqhjptadtauup@, acmc-20aoks, trifluoroethyl hydrazine, cf3ch2nhnh2, 2,2,2-trifluorethylhydrazineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 78740
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethylhydrazin
SMILES C(C(F)(F)F)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2, 2-Trifluoroethylhydrazine
Namenshinweis 70 wt% aqueous solution
CAS Min. % 65.0, 25.0
CAS Max. % 75.0, 35.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2940g/mL
Flammpunkt 42°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CH2NHNH2
Brechungsindex 1.3600 to 1.364
Menge 25 g
Relative Dichte 1.294
Formelmasse 114.07
Reinheit (%) ≥65%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0453546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer365760010,365760050,365760250
ChargennummerA0378636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer365760010,365760050,365760250
ChargennummerD26J28 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer365760050,365760250
ChargennummerF28P45 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer365760050,365760250
ChargennummerC17F32 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer365760050,365760250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine, 70 wt% aqueous solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2,2,2-Trifluorethylhydrazin, 70 gew. % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >