Learn More
2,2,2-Trifluorethylhydrazin, 70 gew. % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779747
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
5042-30-8, 7732-18-5
C2H5F3N2
114.07
MFCD00007622
OPMFFAOEPFATTG-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoroethyl hydrazine, 2,2,2-trifluoroethylhydrazine, 70 % in aqueous solution, 2,2,2-trifluoroethyl hydrazine in water, sntljqhjptadtauup@, acmc-20aoks, trifluoroethyl hydrazine, cf3ch2nhnh2, 2,2,2-trifluorethylhydrazine
78740
2,2,2-Trifluorethylhydrazin
C(C(F)(F)F)NN
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
5042-30-8, 7732-18-5
C2H5F3N2
114.07
MFCD00007622
OPMFFAOEPFATTG-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoroethyl hydrazine, 2,2,2-trifluoroethylhydrazine, 70 % in aqueous solution, 2,2,2-trifluoroethyl hydrazine in water, sntljqhjptadtauup@, acmc-20aoks, trifluoroethyl hydrazine, cf3ch2nhnh2, 2,2,2-trifluorethylhydrazine
78740
2,2,2-Trifluorethylhydrazin
C(C(F)(F)F)NN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 2, 2-Trifluoroethylhydrazine
Namenshinweis 70 wt% aqueous solution
CAS Min. % 65.0, 25.0
CAS Max. % 75.0, 35.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2940g/mL
Flammpunkt 42°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CH2NHNH2
Brechungsindex 1.3600 to 1.364
Menge 1 g
Relative Dichte 1.294
Formelmasse 114.07
Reinheit (%) ≥65%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine, 70 wt% aqueous solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.