Learn More
2,2,2-Trifluorethylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464130
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464130 50 g 50 Gramm
11454130 10 g 10 Gramm
11492707 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464130 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14904.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 373-88-6 | C2H5ClF3N | 135.51 g/mol
2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,2-Trifluorethylaminhydrochlorid ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, der in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in 0.7 Wasser, aber löslich in Ethanol und Chloroform, schwer löslich in Benzol, kaum löslich in Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Hygroskopisch. Fern von starken Oxidationsmitteln, Säuren, Säurechloriden und Säureanhydriden aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 373-88-6
Summenformel C2H5ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 135.51
MDL-Nummer MFCD00012875
InChI-Schlüssel ZTUJDPKOHPKRMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethanamine hydrochloride, trifluoroethylamine hydrochloride, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-, hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylaminehydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylamine, hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylamine hcl, ethylamine, trifluoro-, hydrochloride, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 9772
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluoroethanamin;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 218°C (sublimation)
Strukturformel CF3CH2NH2·HCl
Menge 50 g
Beilstein 3652103
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen It is Soluble in 0.7 to water,but soluble in ethanol and chloroform,slightly soluble in benzene,hardly soluble in ether.
Formelmasse 135.52
Reinheit (%) 98%