Learn More
2,2,2-Trifluorethyl Trifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Catalog Number p-7077524
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
6226-25-1
C3H2F6O3S
232.1
RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluorometanesulfonic acid, 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethane sulfonate, trifluoroethyltriflate, trifluoroethyl triflate
80366
2,2,2-Trifluorethyl-trifluormethansulfonat
C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
6226-25-1
C3H2F6O3S
232.1
RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluorometanesulfonic acid, 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethane sulfonate, trifluoroethyltriflate, trifluoroethyl triflate
80366
2,2,2-Trifluorethyl-trifluormethansulfonat
C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Dichte 1.6100g/mL
Siedepunkt 89.0°C to 91.0°C (740.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3SO3CH2CF3
Menge 1 g
Relative Dichte 1.61
Formelmasse 232.1
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.