Learn More
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxiran, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15535916 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15535916 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15535916 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 455970010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
CAS 407-12-5
Dichte 1.2487g/mL
Siedepunkt 68.0°C to 82.0°C
Flammpunkt −12°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Summenformel C4H5F3O
Menge 1 g
Relative Dichte 1.2487
Synonym 2-2,2,2-trifluoroethyl oxirane, 2,2,2-trifluoroethyl oxirane, 4,4,4-trifluoro-1,2-epoxybutane, acmc-1ctef, 1,1,1-trifluoro-3,4-epoxybutane, 2-2,2,2-trifluoro-ethyl-oxirane, 3-trifluoromethyl-1,2-epoxypropane, oxirane,2-2,2,2-trifluoroethyl, 2-2,2,2-tris fluoranyl ethyl oxirane
InChI-Schlüssel KSAGWVJHDZAMEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(O1)CC(F)(F)F
IUPAC-Name 2-(2,2,2-Trifluorethyl)Oxiran
Molekulargewicht (g/mol) 126.08
PubChem CID 2782635
Formelmasse 126.08
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.