Learn More
2,2,2-Trifluorethylmethylether, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314815
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11314815
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17887.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 460-43-5 | C3H5F3O | 114.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 460-43-5
Summenformel C3H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 114.07
MDL-Nummer MFCD00236114
InChI-Schlüssel OHLVGBXMHDWRRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyl methyl ether, cf3ch2och3, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-methoxy, acmc-1csff, trifluoroethyl methyl ether, 2,2,2-trifluoroethyl methyl ethe, 1,1,1-trifluoro-2-methoxy-ethane, #, ethane,1,1,1-trifluoro-2-methoxy, 1,1,1-tris fluoranyl-2-methoxy-ethane
PubChem CID 136304
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluor-2-Methoxyethan
SMILES COCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethyl methyl ether
Dichte 1.156
Siedepunkt 30°C
Flammpunkt −8°C (−18°F)
Geruch Ether-like
Strukturformel CH3OCH2CF3
Brechungsindex 1.2942
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1734776
Formelmasse 114.07
Reinheit (%) ≥99%