Learn More
2,2,2-Trifluorethylmethacrylat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10093680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10093680 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10093680 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 312780250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 352-87-4 | Molecular Formula: C6H7F3O2 | Molecular Weight: 168.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352-87-4
Summenformel C6H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.12
MDL-Nummer MFCD00013576,MFCD00274739
InChI-Schlüssel QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate, trifluoroethyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2-methyl-acrylic acid 2,2,2-trifluoro-ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, trifluoroethyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl m, acmc-1af8z
PubChem CID 9608
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethyl-2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 59.0°C (100.0 mmHg)
Flammpunkt 16°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CO2CH2CF3
Brechungsindex 1.3600 to 1.3620
Menge 25 g
Relative Dichte 1.18
Stabilisator 100ppm MEHQ
Formelmasse 168.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle