Learn More
2,2,2-Trifluorethylformiat, TRC
Artikelnummer. 30451509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451509 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451509 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7745351G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethyl Formate
CAS 32042-38-9
Summenformel C3H3F3O2
Menge 1 g
Synonym 2,2,2-Trifluoro-ethanol-1-formate
InChI-Formel InChI=1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2
SMILES FC(F)(F)COC=O
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethylformat
Molekulargewicht (g/mol) 128.05
Formelmasse 128.0085