Learn More
2,2,2-Trifluorethylacrylat, 98%, stab. mit200 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423767 25 g 25 Gramm
11413767 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18235.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 407-47-6 | C5H5F3O2 | 154.088 g/mol
It is used for adhesives because of its peeling property and also used for contact lens to give antifouling property. It is also employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird wegen seiner Abschälbarkeit für Klebstoffe verwendet, verleiht zudem Kontaktlinsen anwuchsverhindernde Eigenschaften. Auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendbar.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln, Wärme, Licht, UV-Strahlung und Initiatoren Freier Radikale fernhalten. Unter inertem Gas lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Licht und elektrostatischen Aufladungen schützen. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 407-47-6
Summenformel C5H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.088
MDL-Nummer MFCD00000444
InChI-Schlüssel VBHXIMACZBQHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2-propenoic acid, trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylacrylate, acrylic acid, 2,2,2-trifluoroethyl ester, acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, tfol-a, acmc-20aokw, trifluoroethyl acrylate, pubchem12647
PubChem CID 67889
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethylprop-2-enoat
SMILES C=CC(=O)OCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
Namenshinweis stabilized with 200ppm 4-methoxyphenol
Dichte 1.216
Siedepunkt 91°C to 93°C
Flammpunkt 12°C (53°F)
Geruch Pungent
Strukturformel CF3CH2O2CCH=CH2
Brechungsindex 1.35
Menge 25 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1756611
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 154.09
Reinheit (%) 98%