Learn More
2,2,2-Trifluorethanol, TRC
Artikelnummer. 30450467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450467 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450467 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT790175250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethanol
CAS 75-89-8
Summenformel C2 H3 F3 O
Menge 250 g
Synonym Ethanol','2,2,2-trifluoro- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,2,2-Trifluoroethanol (ACI), 2,2,2-Trifluoroethan-1-ol, 2,2,2-Trifluoroethyl alcohol, MeSH ID: D014270, NSC 451, TFE, β,β,β-Trifluoroethyl alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
SMILES OCC(F)(F)F
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethanol
Molekulargewicht (g/mol) 100.04
Formelmasse 100.0136