Learn More
2,2,2-Trifluorethanol, NMR-Gütegrad, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393826
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11393826 100 g 100 Gramm
11373826 5 g 5 Gramm
11383826 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16898.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.99 CHF
    75.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 8.34 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-89-8
Summenformel C2H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 100.04
MDL-Nummer MFCD00004672
InChI-Schlüssel RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethanol
Schmelzpunkt -44°C
Dichte 1.391
Siedepunkt 74°C to 75°C
Flammpunkt 29°C (84°F)
Strukturformel CF3CH2OH
Brechungsindex 1.29
Menge 100 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1733203
Formelmasse 100.04
Reinheit (%) 99.5%
Güte NMR