Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol-d3, for NMR, 99+% atom D, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10033440 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10033440 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10033440 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 278780010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2, 2-Trifluoroethanol-d3
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99+ atom% D
Dichte 1.4500g/mL
Deuterium (D) 99.0% min.
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
CAS 77253-67-9
Summenformel C2H3F3O
Strukturformel CF3CD2OD
MDL-Nummer MFCD00037682
Synonym 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, >=99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
InChI-Schlüssel RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
IUPAC-Name Trifluoro(²H₂)ethan-1-(²H)ol
Molekulargewicht (g/mol) 103.06
PubChem CID 2724851
Formelmasse 103.06
Güte NMR