Learn More
2,2,2-Trifluorethanol-d3, 100 % (Isotopen)
Artikelnummer. 11354478
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354478 1 g 1 Gramm
11344478 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11354478 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042364.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
NMR-Lösungsmittel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77253-67-9
Summenformel C2H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 103.06
MDL-Nummer MFCD00037682
InChI-Schlüssel RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, >=99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
PubChem CID 2724851
IUPAC-Name 1,1-dideuterio-1-deuteriooxy-2,2,2-trifluorethan
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethanol-d3
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1.45 g/mL
Empfindlichkeit Hygroscopic
Menge 1 g
Schmelzpunkt -44°C
Siedepunkt 77°C to 80°C
UN-Nummer UN1992
Formelmasse 103.06
Reinheit (%) 100%