Learn More
2,2,2-Trifluorethanol, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15638190 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15638190 500 g Glasflasche 500 Gramm
15628190 25 g Glasflasche 25 Gramm
15618190 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15638190 Supplier Honeywell Research Chemicals Supplier No. T63002500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-89-8
Summenformel C2H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 100.04
MDL-Nummer MFCD00004672
InChI-Schlüssel RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trifluorethanol, 2,2,2-Trifluorethan-1-ol, 2,2,2-Trifluorethylalkohol, Trifluorethylalkohol, Trifluor-Ethanol, Perfluor-1,1-Dihydroethanol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
SMILES OCC(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluorethanol
Schmelzpunkt -44 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.373 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 73 °C bis 77 °C
Flammpunkt 29 °C (84.2 °F)
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CH2OH
Menge 500 g
UN-Nummer UN1986
Beilstein 1733203
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethanol
Dampfdichte 3.5 (vs. Luft)
Dampfdruck 70 mmHg (25 °C)
Reinheit (%) ≥ 99 %