Learn More
2,2,2-Trifluorethanol, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15628190 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15628190 25 g Glasflasche 25 Gramm
15618190 100 g Glasflasche 100 Gramm
15638190 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15628190 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. T6300225G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-89-8
Summenformel C2H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 100.04
MDL-Nummer MFCD00004672
InChI-Schlüssel RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
SMILES OCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethanol
Schmelzpunkt -44°C
Farbe Farblos
Dichte 1.373g/mL at 25°C
Siedepunkt 73°C to 77°C
Flammpunkt 29°C (84.2°F)
Geruch Characteristic
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CH2OH
Menge 25 g
UN-Nummer UN1986
Beilstein 1733203
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethan-1-ol
Dampfdichte 3.5 (vs air)
Dampfdruck 70mmHg (25°C)
Reinheit (%) ≥99%