Learn More
2,2,2-Trifluorethanol, 99.8 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10633563
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
75-89-8
C2H3F3O
100.04
MFCD00004672
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
6409
CHEBI:42330
2,2,2-trifluoroethan-1-ol
OCC(F)(F)F
75-89-8
C2H3F3O
100.04
MFCD00004672
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
6409
CHEBI:42330
2,2,2-trifluoroethan-1-ol
OCC(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 2, 2-Trifluoroethanol
Schmelzpunkt -45.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.3900g/mL
pH 5.0 to 7.5 (10% v/v soln.)
Siedepunkt 77.0°C to 80.0°C
Flammpunkt 29°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.75% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CH2OH
Brechungsindex 1.2907
Menge 2.5 L
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Merck Index 15,9848
Relative Dichte 1.39
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohols,ketons,esters and ethers
Viskosität 1.75 mPa.s (25°C)
Formelmasse 100.04
Reinheit (%) 99.8%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.