Learn More
2,2,2-Trifluorethansulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10708542 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10708542
Marke: Thermo Scientific Acros 305350025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 1648-99-3 | C2H2ClF3O2S | 182.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1648-99-3
Summenformel C2H2ClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 182.55
MDL-Nummer MFCD00007458
InChI-Schlüssel CXCHEKCRJQRVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tresyl chloride, 2,2,2-trifluoroethane-1-sulfonyl chloride, ethanesulfonyl chloride, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethanesulphonyl chloride, 2,2,2-trifluoroethyl sulphonyl chloride, 2,2,2-trifluoroethylsulfonyl chloride, chloro 2,2,2-trifluoroethyl sulfone, 2,2,2-trifluoroethanesulfonylchloride, ethanesulfonylchloride, 2,2,2-trifluoro, pubchem2553
PubChem CID 74242
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluoroethanesulfonylchlorid
SMILES C(C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2, 2-Trifluoroethanesulfonyl chloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.6500g/mL
Siedepunkt 64°C to 67°C (45.0 mmHg)
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CH2SO2Cl
Brechungsindex 1.3870 to 1.389
Menge 2.5 g
Relative Dichte 1.65
Formelmasse 182.55
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit