Learn More
2,2,2-Trifluoroacetamidin, 85 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15204388 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15204388 1 g 1 Gramm
15214388 5 g 5 Gramm
15224388 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15204388 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454690010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 354-37-0
Summenformel C2H3F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 112.06
MDL-Nummer MFCD00041545
InChI-Schlüssel NITMACBPVVUGOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetamidine, trifluoroethanimidamide, 2,2,2-trifluoroacetamidine, ethanimidamide, 2,2,2-trifluoro, sntljqhjptadtaetp@, trifluoroacetoamidine, trifluoroacetamideine, trifluoro-acetamidine, acmc-20aje4, 2,2,2-trifluoroacetoamidine
PubChem CID 2776882
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethanimidamid
SMILES NC(=N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroacetamidine
Siedepunkt 35.0°C to 37.0°C (11.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 84% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 112.05
Reinheit (%) 85%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trifluoroacetamidine, 85%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.