Learn More
2,2,2-Trifluoro-1-phenyl-ethylamin-hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10636430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10636430 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10636430 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00247DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2, 2-Trifluoro-1-phenyl-ethylamine hydrochloride
CAS 13652-09-0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H9ClF3N
Menge 1 g
Synonym 2,2,2-trifluoro-1-phenylethanamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-amine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethylamine hcl, pubchem13913, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine hcl, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylamine, chloride, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethylaminehydrochloride, benzenemethanamine, a-trifluoromethyl-,hydrochloride 1:1
InChI-Schlüssel LCQGOISHUDYBOS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(F)(F)F)N.Cl
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-1-phenylethanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 211.612
PubChem CID 12622930
Formelmasse 211.61
Reinheit (%) 95%