Learn More
2,2,2-trifluoro-1 -(3 -pyridyl)ethylamin-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448175 1 g 1 Gramm
15458175 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448175 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32717.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1138011-22-9 | Molecular Formula: C7H8ClF3N2 | Molecular Weight: 212.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1138011-22-9
Summenformel C7H8ClF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 212.6
MDL-Nummer MFCD06739079
InChI-Schlüssel NLDVAGWIUPSGQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-yl ethanamine hydrochloride, +/--2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-ylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-ylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-yl-ethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-3-pyridyl ethylamine hydrochloride, acmc-20aokz, 2,2,2-trifluoro-1-3-pyridinyl ethanamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-3-pyridinyl ethylamine hydrochloride, 2,2,2-tris fluoranyl-1-pyridin-3-yl-ethanamine hydrochloride
PubChem CID 45594310
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-1-pyridin-3-ylethanamin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(C(F)(F)F)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridyl)ethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 97°C to 102°C
Menge 1 g
Formelmasse 212.6
Reinheit (%) 95%