Learn More
2,2,2-Tribromethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10499752 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10499752 50 g Glasflasche 50 Gramm
10425091 10 g Glasflasche 10 Gramm
10297313 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10499752 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 421430500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-80-9 | C2H3Br3O | 282.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-80-9
Summenformel C2H3Br3O
Molekulargewicht (g/mol) 282.76
MDL-Nummer MFCD00004671
InChI-Schlüssel YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan
PubChem CID 6400
IUPAC-Name 2,2,2-Tribromethanol
SMILES C(C(Br)(Br)Br)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2, 2, 2-Tribromoethanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73°C to 79°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br3CCH2OH
Menge 50 g
Beilstein 01, II, 338
Fieser 11,111
Merck Index 12, 9743
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L @ 40°C
Formelmasse 282.76
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2,2-Tribromoethanol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.