Learn More
2,2'-[(2-Hydroxypropan-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylen)]diacetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17912316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17912316 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17912316 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0013.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,2'-[(2-Hydroxypropan-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylen)]diacetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide
CAS 141650-31-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H22 N2 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide, Atenolol Imp. E (EP), Atenolol Related Compound E, Atenolol Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C19H22N2O5/c20-18(23)9-13-1-5-16(6-2-13)25-11-15(22)12-26-17-7-3-14(4-8-17)10-19(21)24/h1-8,15,22H,9-12H2,(H2,20,23)(H2,21,24)
SMILES NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)COc2ccc(CC(=O)N)cc2)cc1
IUPAC-Name 2-[4-[3-[4-(2-Amino-2-oxoethyl)phenoxy]-2-Hydroxypropoxy]phenyl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 358.39
Menge 25 mg
Formelmasse 358,1529 g/mol