Learn More
2-[2-(2',6'-Dichlor-4'-hydroxyphenylamino)phenyl]-N,N-dimethylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30380706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30380706 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380706 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4346202MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[2-(2',6'-Dichloro-4'-hydroxphenylamino)phenyl]-N,N-dimethylacetamide
CAS 698357-45-8
Summenformel C16 H16 Cl2 N2 O2
Menge 2 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H16Cl2N2O2/c1-20(2)15(22)7-10-5-3-4-6-14(10)19-16-12(17)8-11(21)9-13(16)18/h3-6,8-9,19,21H,7H2,1-2H3
SMILES CN(C)C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
IUPAC-Name 2-[2-(2,6-Dichlor-4-Hydroxyanilino)phenyl]-N,N-Dimethylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 339.22
Formelmasse 338.0589