Learn More
2-(2,2,2-Trimethylacetamido)pyridin-3-Boronsäure-Pinacolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444380
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444380 1 g -
11434380 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444380 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50015.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
2-(2,2,2-Trimethylacetamido)pyridine-3-boronic acid pinacol ester is used as an intermediate in organic synthesis. Further, it is used in agrochemicals, dyestuffs and in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(2,2,2-Trimethylacetamido)pyridin-3-Boronsäurepinacolester wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Darüber hinaus wird es in Agrochemikalien, Farbstoffen und Pharmazeutika eingesetzt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532391-30-3
Summenformel C16H25BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 304.20
MDL-Nummer MFCD06658997
InChI-Schlüssel JTGWGXPOGSUYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-propionamide, 2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2,2-dimethyl-n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl propanamide, 2-pivalamidopyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-2,2,2trimethylacetamido pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2,2-dimethyl-n-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl propanamide, 2,2-dimethyl-n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-propionamide, acmc-20aojk
PubChem CID 17750164
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-N-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanamid
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=NC=CC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 155°C
Menge 1 g
Formelmasse 304.2
Reinheit (%) 98%