Learn More
2-[2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethoxy]Ethanol, TRC
Artikelnummer. 30422257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30422257 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422257 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8384652.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
CAS 208827-90-1
Summenformel C9H16O4
Menge 2.5 g
Synonym 2-(2-(2-(Prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol, 2-[2-[2-(2-Propyn-1-yloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O4/c1-2-4-11-6-8-13-9-7-12-5-3-10/h1,10H,3-9H2
SMILES OCCOCCOCCOCC#C
IUPAC-Name 2-[2-(2-prop-2-Ynoxyethoxy)ethoxy]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
Formelmasse 188.1049