Learn More
2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalin-1-ol, Mikromol
Artikelnummer. 30463181
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30463181 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463181 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1122.100025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalin-1-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol
CAS 1033803-59-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18H19NOS
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-Naphthalenol, 2-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-, 2-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol, 2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol, Duloxetine Hydrochloride Imp. E (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C18H19NOS/c1-19-11-10-15(17-7-4-12-21-17)16-9-8-13-5-2-3-6-14(13)18(16)20/h2-9,12,15,19-20H,10-11H2,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CNCCC(c1cccs1)c2ccc3ccccc3c2O
IUPAC-Name 2-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]naphthalin-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 297.41
Menge 25 mg
Formelmasse 297,1187 g/mol