Learn More
Alfa Aesar™ 2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol, 97 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol |
| Schmelzpunkt | ∽230°C (decomposition) |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 162.16 |
| Reinheit (%) | 97% |