Learn More
Alfa Aesar™ 2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol, 97 %
Artikelnummer. 15453747
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15453747
Marke: Alfa Aesar™ H27672.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 51449-77-5
Summenformel C7H6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 162.152
MDL-Nummer MFCD09037787
InChI-Schlüssel SQPPXOJPOBGAAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol,2-2h-tetrazol-5-yl, 2-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, 5-2-hydroxyphenyl-1h-tetrazole, 2-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenol, acmc-1akh0, 5-o-hydroxyphenyl tetrazole, 2-1h-tetrazole-5-yl phenol, fpuqyvargfdcgz-uhfffaoysa-n, 5-2-hydroxyphenyl-1h-tetrazol, 2-2h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl phenol
PubChem CID 42553059
IUPAC-Name 6-(1,2-Dihydrotetrazol-5-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES C1=CC(=C2NNN=N2)C(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
Schmelzpunkt ∽230°C (decomposition)
Menge 250 mg
Formelmasse 162.16
Reinheit (%) 97%