Learn More
[2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Maybridge
21.75 CHF - 274.75 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 61034-86-4 |
---|---|
Summenformel | C11H11NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 173.215 |
MDL-Nummer | MFCD04115123 |
InChI-Schlüssel | PMFMGYSILUCETA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 2-pyrrol-1-yl-phenyl-methanol, 2-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11305, 2-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 2-pyrrol-1-yl-benzyl alcohol, 1-2-hydroxymethyl phenyl-1h-pyrrole |
PubChem CID | 7016493 |
IUPAC-Name | (2-pyrrol-1-ylphenyl)methanol |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)CO)N2C=CC=C2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10005812
|
Maybridge
CC34309CB |
250mg |
21.75 CHF
250 Milligramm |
08-04-2021 |
|||||
10331143
|
Maybridge
CC34309DA |
1g |
55.09 CHF
1 Gramm |
08-04-2021 |
|||||
10567874
|
Maybridge
CC34309EA |
10g |
274.75 CHF
10 Gramm |
08-04-2021 |
|||||
Chemische Identifikatoren
61034-86-4 | |
173.215 | |
PMFMGYSILUCETA-UHFFFAOYSA-N | |
7016493 | |
C1=CC=C(C(=C1)CO)N2C=CC=C2 |
C11H11NO | |
MFCD04115123 | |
2-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 2-pyrrol-1-yl-phenyl-methanol, 2-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11305, 2-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 2-pyrrol-1-yl-benzyl alcohol, 1-2-hydroxymethyl phenyl-1h-pyrrole | |
(2-pyrrol-1-ylphenyl)methanol |
Spezifikation
[2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol | |
250mg | |
96.5 | |
97% | |
MFCD04115123 | |
PMFMGYSILUCETA-UHFFFAOYSA-N | |
(2-pyrrol-1-ylphenyl)methanol | |
7016493 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
61034-86-4 | |
100.0 | |
C11H11NO | |
2-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 2-pyrrol-1-yl-phenyl-methanol, 2-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11305, 2-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 2-pyrrol-1-yl-benzyl alcohol, 1-2-hydroxymethyl phenyl-1h-pyrrole | |
C1=CC=C(C(=C1)CO)N2C=CC=C2 | |
173.215 | |
173.21 |