Learn More
2-(1H-Indol-3-yl)-ethan-1-ol, Maybridge
Artikelnummer. 10720524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10720524 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10056192 50 g Bernsteinfarbene Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10720524 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB14321EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 526-55-6
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.20
MDL-Nummer MFCD00005659
InChI-Schlüssel MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
PubChem CID 10685
ChEBI CHEBI:17890
IUPAC-Name 2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
SMILES OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1H-Indol-3-yl)ethan-1-ol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Merck Index 15, 9978
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 97%