Learn More
2-(1H-Imidazol-1-yl)essigsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17923376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17923376 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17923376 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1453.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(1H-Imidazol-1-yl)essigsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazol-1-yl-acetic Acid
CAS 22884-10-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Imidazol-1-yl-acetic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H6 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid, Imidazole-1-acetic acid (6CI,7CI,8CI), (1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, Imidazol-1-ylacetic acid, Zoledronic Acid Related Compound A, Zoledronic Acid Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)Cn1ccnc1
IUPAC-Name 2-Imidazol-1-ylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Menge 25 mg
Formelmasse 126,0429 g/mol