Learn More
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10205764
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
127988-21-0
C9H10N4
174.207
MFCD09025845
CBGQHZNXHUCAGE-UHFFFAOYSA-N
2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzeneamine, benzenamine,2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, acmc-20msof, 2-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine
6482003
2-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Anilin
C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)N
127988-21-0
C9H10N4
174.207
MFCD09025845
CBGQHZNXHUCAGE-UHFFFAOYSA-N
2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzeneamine, benzenamine,2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, acmc-20msof, 2-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine
6482003
2-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Anilin
C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)N
Chemischer Name oder Material 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 174.21
Reinheit (%) 97%