Learn More
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)-piperid-4-yl]-1,3-thiazol-4-carbonsäure, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10768643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10768643 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10471893 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10768643 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC31001CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 668484-45-5
Summenformel C13H19N3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 313.372
MDL-Nummer MFCD06658980
InChI-Schlüssel FMSFMUBALWPCQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 59496772
IUPAC-Name 2-[4-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperazin-1-yl]-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[1-(Tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 312.39
Reinheit (%) 95%