Learn More
[2-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesiumbromid, 0.25 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11965891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11965891 50 mL AcroSeal™ Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11965891 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431650500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
CAS 480424-80-4, 109-99-9
CAS Min. % 4.32, 89.93
Farbe Braun
CAS Max. % 10.07, 95.68
Dichte 0.9190g/mL
Menge 50 mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Relative Dichte 0.919
Summenformel C11H14BrMgN
MDL-Nummer MFCD03840891
Synonym 2-1-pyrrolidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, magnesium bromide 2-pyrrolidin-1-yl methyl benzen-1-ide 1/1/1, magnesium 2+ ion 2-pyrrolidin-1-ylmethyl benzen-1-ide bromide, grignard reagent
InChI-Schlüssel GPUHBRNTFINYSU-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC=C1CN1CCCC1
IUPAC-Name 1-{[2-(brommagneio)phenyl]methyl}pyrrolidin
Molekulargewicht (g/mol) 264.45
PubChem CID 16217257
Formelmasse 264.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.15 to 0.35M
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • [2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke