Learn More
2-(1-Pyrrolidinyl)pyridin-3-Boronsäurepinacolester, 95 %
Artikelnummer. p-7029697
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15417665
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27190.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(1-Pyrrolidinyl)pyridin3-Boronsäure-Pinacolester, wird als Hauptvorteil der Verwendung von Borestern in Suzuki-Miyaura Kreuzkupplungen verwendet, die die Kopplung von Organoboronsäuren ermöglichen, die gegenüber hydrolytischer Deboronierung empfindlich sind. Es beinhaltet weitere zusätzliche Anwendungen, wie z. B. eine Reihe von chiralen Borestern, wie die nachfolgend dargestellten, wurden als Induktoren in stereoselektiven Reaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073354-41-2
Summenformel C15H23BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 274.17
MDL-Nummer MFCD06798280
InChI-Schlüssel RKTXCUGUPDEZHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-pyrrolidinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidinopyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-1-pyrrolidino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-1-pyrrolidinyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 44755171
IUPAC-Name 2-(pyrrolidin-1-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(N=CC=C1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Pyrrolidinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formelmasse 274.17
Reinheit (%) 95%