Learn More
2-(1-Pyrrolidinyl)pyridin-3-Boronsäurepinacolester, 95 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(1-Pyrrolidinyl)pyridin3-Boronsäure-Pinacolester, wird als Hauptvorteil der Verwendung von Borestern in Suzuki-Miyaura Kreuzkupplungen verwendet, die die Kopplung von Organoboronsäuren ermöglichen, die gegenüber hydrolytischer Deboronierung empfindlich sind. Es beinhaltet weitere zusätzliche Anwendungen, wie z. B. eine Reihe von chiralen Borestern, wie die nachfolgend dargestellten, wurden als Induktoren in stereoselektiven Reaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2-(1-Pyrrolidinyl)pyridin3-Boronsäure-Pinacolester, wird als Hauptvorteil der Verwendung von Borestern in Suzuki-Miyaura Kreuzkupplungen verwendet, die die Kopplung von Organoboronsäuren ermöglichen, die gegenüber hydrolytischer Deboronierung empfindlich sind. Es beinhaltet weitere zusätzliche Anwendungen, wie z. B. eine Reihe von chiralen Borestern, wie die nachfolgend dargestellten, wurden als Induktoren in stereoselektiven Reaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(1-Pyrrolidinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester |
| Schmelzpunkt | 76°C to 78°C |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in organic solvents. |
| Formelmasse | 274.17 |
| Reinheit (%) | 95% |