Learn More
2-(1-Pyrrolidinyl)-phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368025 5 g 5 Gramm
11358025 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368025 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08178.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4787-77-3 | C10H13NO | 163.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4787-77-3
Summenformel C10H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
MDL-Nummer MFCD00051659
InChI-Schlüssel ZGSBDRFDXWRZAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl phenol, 2-pyrrolidinophenol, 2-1-pyrrolidino phenol, 2-1-pyrrolidinyl phenol, 2-tetrahydro-1h-pyrrol-1-ylphenol, 2-pyrrolidinylphenol, 2-pyrrolizinophenol, 2-pyrrolidin-1-yl-phenol, phenol, 2-1-pyrrolidinyl, 1-2-hydroxyphenyl pyrrolidine
PubChem CID 2734845
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-1-ylphenol
SMILES OC1=CC=CC=C1N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Pyrrolidinyl)phenol
Schmelzpunkt 109°C to 112°C
Menge 5 g
Beilstein 135437
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 98%