Learn More
2-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10300883
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. 10300883
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07059DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-39-4
Summenformel C10H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 176.22
MDL-Nummer MFCD05865136
InChI-Schlüssel FTACFSVJFQMXQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-pyrrolidinyl nicotinaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl nicotinaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 2-pyrrolidinylpyridine-3-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 2794763
IUPAC-Name 2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-3-carbaldehyde
SMILES O=CC1=C(N=CC=C1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 97%