Learn More
2-(1-Piperazinyl)-pyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342807 100 g 100 Gramm
11322807 5 g 5 Gramm
11332807 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15884.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20980-22-7 | C8H12N4 | 164.212 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20980-22-7
Summenformel C8H12N4
Molekulargewicht (g/mol) 164.212
MDL-Nummer MFCD00040742
InChI-Schlüssel MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
PubChem CID 88747
IUPAC-Name 2-Piperazin-1-ylpyrimidin
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
Schmelzpunkt 31°C to 35°C
Siedepunkt 118°C to 120°C (2 mmHg)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 151178
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 99%