Learn More
2-(1-Piperazinyl)pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10519633 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10519633
Marke: Thermo Scientific Acros 134320250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 20980-22-7 | C8H12N4 | 164.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20980-22-7
Summenformel C8H12N4
Molekulargewicht (g/mol) 164.21
MDL-Nummer MFCD00040742
InChI-Schlüssel MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
PubChem CID 88747
IUPAC-Name 2-Piperazin-1-ylpyrimidin
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29°C to 36°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 96°C to 97°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5850 to 1.588
Menge 25 g
Beilstein 25, IV, 2083
Relative Dichte 1.07
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen