Learn More
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazolnitrat, 99 %
Artikelnummer. 11383266
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11383266
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12617.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5144-52-5 | C14H15N3O3 | 273.292 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5144-52-5
Summenformel C14H15N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 273.292
MDL-Nummer MFCD00014316
InChI-Schlüssel ZAHXYMFVNNUHCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphazoline nitrate, privine, naphcon, 2-1-naphthylmethyl-2-imidazoline nitrate, unii-sc99gr1t5s, naphthisen, naphthizen, vistalbalon, imidazyl, naftizin
PubChem CID 82332
IUPAC-Name 2-(Naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-Dihydro-1H-Imidazol;Salpetersäure
SMILES C1CN=C(N1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.[N+](=O)(O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline nitrate
Schmelzpunkt 168°C to 170°C
Menge 100 g
Beilstein 3779329
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 273.29
Reinheit (%) 99%