Learn More
2-(1-Naphthylmethyl)-2-Imidazolhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461177
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11461177
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24161.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 550-99-2 | C14H15ClN2 | 246.738 g/mol
Naphazoline hydrochloride produces ionotropic effects via α-adrenoceptor stimulation. It is an activator of AR and Nischarin. It is used as a nasal decongestant and ocular vasoconstrictor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 170 g/l, Alkohol, DMSO, Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 550-99-2
Summenformel C14H15ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 246.738
MDL-Nummer MFCD00012554
InChI-Schlüssel DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphazoline hydrochloride, albalon, naphazoline hcl, rhinantin, rhinoperd, stricylon, naphcon, niazol, rinofug, vasocon
PubChem CID 11079
ChEBI CHEBI:7470
IUPAC-Name 2-(Naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol;hydrochlorid
SMILES C1CN=C(N1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Schmelzpunkt 257°C to 261°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3716843
Merck Index 14,6368
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 170g/L,alcohol,DMSO,ethanol.
Formelmasse 246.74
Reinheit (%) 99%