Learn More
2-(1 -Naphthyl)ethanol, 95 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11924651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11924651 10 g 10 Gramm
11944651 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11924651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 179600100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 773-99-9
Summenformel C12H12O
Molekulargewicht (g/mol) 172.23
InChI-Schlüssel RXWNCMHRJCOWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthaleneethanol, 2-1-naphthyl ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl naphthalene, naphthalen-1-ethanol, 2-naphthylethanol, 1-naphthyl ethanol, 1-naphthalene ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethan-1-ol, 1-napthaleneethanol
PubChem CID 13047
IUPAC-Name 2-Naphthalen-1-ylethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Naphthyl)ethanol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 61.0°C to 65.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 186°C (23.0 hPa)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7CH2CH2OH
Menge 10 g
Beilstein 06,668
Formelmasse 172.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Festes oder kristallines Pulver