Learn More
2-(1-Naphthyl)ethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322209
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322209 10 g 10 Gramm
11332209 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322209 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27218.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 773-99-9 | Molecular Formula: C12H12O | Molecular Weight: 172.227 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 773-99-9
Summenformel C12H12O
Molekulargewicht (g/mol) 172.227
MDL-Nummer MFCD00004050
InChI-Schlüssel RXWNCMHRJCOWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthaleneethanol, 2-1-naphthyl ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl naphthalene, naphthalen-1-ethanol, 2-naphthylethanol, 1-naphthyl ethanol, 1-naphthalene ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethan-1-ol, 1-napthaleneethanol
PubChem CID 13047
IUPAC-Name 2-Naphthalen-1-ylethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Naphthyl)ethanol
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Siedepunkt 186°C (17 mmHg)
Menge 10 g
Formelmasse 172.23
Reinheit (%) 95%