Learn More
2-(1-Naphthyl)-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30482192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482192 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482192 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN373155250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(1-Naphthyl)-1-propanol
CAS 101349-60-4
Summenformel C13H14O
Menge 250 mg
Synonym beta-Methyl-1-naphthaleneethanol
InChI-Formel InChI=1S/C13H14O/c1-10(9-14)12-8-4-6-11-5-2-3-7-13(11)12/h2-8,10,14H,9H2,1H3
SMILES CC(C(=O)O)c1cccc2ccccc12
Molekulargewicht (g/mol) 186.25