Learn More
2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol, Mikromol™
Beschreibung
2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol |
| CAS | 74926-89-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12H16O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. B (EP), Propofol Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-7,9,13H,1H2,2-4H3 |
| SMILES | CC(C)c1cccc(C(=C)C)c1O |
| IUPAC-Name | 2-Isopropenyl-6-Isopropylphenol |
| Mehr anzeigen |