Learn More
{2-[1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586569
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
892502-29-3
C12H11F3N2O
256.228
MFCD09817511
HLMRFDCLSUXVQC-UHFFFAOYSA-N
2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanol, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl phenyl methanol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-5-yl phenyl methan-1-ol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
24229659
[2-[2-Methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]phenyl]methanol
CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2CO
892502-29-3
C12H11F3N2O
256.228
MFCD09817511
HLMRFDCLSUXVQC-UHFFFAOYSA-N
2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanol, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl phenyl methanol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-5-yl phenyl methan-1-ol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
24229659
[2-[2-Methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]phenyl]methanol
CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2CO
Chemischer Name oder Material {2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 256.23
Reinheit (%) 97%