Learn More
2-(1-Benzofuran-3-yl)ethyl-4-Methylbenzolsulfonat, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10623065 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10623065 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC40844DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Benzofuran-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
CAS 26278-25-1
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C17H16O4S
MDL-Nummer MFCD08271906
Menge 1 g
Synonym 2-1-benzofuran-3-yl ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 3-benzofuranethanol,3-4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 2-benzofuran-3-yl ethyl ester, 2-1-benzofuran-3-yl ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 2-1-benzo b furan-3-yl ethyl-4-methylbenzenesulfonate
InChI-Schlüssel OEJOFPWUQPRTDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCC1=COC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name 2-(1-benzofuran-3-yl)ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
Molekulargewicht (g/mol) 316.37
PubChem CID 19081435
Formelmasse 316.38
Reinheit (%) 97%